Stampa…
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
B1830-25G B1830-5G
TCIAB1830-25GEA 70 EUR
TCIAB1830-25G TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 79°C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00012014
CAS Number: 452-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&vid=e9f0dfe5d474685e7bdf1646fa67ff5ed0e2f24e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %