Stampa…

4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene

B1855-25G B1855-5G
TCIAB1855-25GEA 95 EUR
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00011710
CAS Number: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&vid=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR