Stampa…
3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: m-Bromoacetophenone
B0536-25G B0536-5G
TCIAB0536-25GEA 37 EUR
TCIAB0536-25G TCIAB0536-5G
3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Bromoacetophenone
Formula: C₈H₇BrO
Peso molecolare: 199,05 g/mol
Punto di ebollizione: 136°C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 114°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000083
CAS Number: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&vid=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %