Stampa…
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B3031-25G B3031-5G
TCIAB3031-25GEA 58 EUR
TCIAB3031-25G TCIAB3031-5G
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 114°C
MDL Number: MFCD00060650
CAS Number: 27139-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&vid=4aecc90dbbd066ce96a962578fc50a5a0d1c51ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %