Stampa…
2-Bromo-4-chloroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
B3111-25G B3111-5G
TCIAB3111-25GEA 96 EUR
TCIAB3111-25G TCIAB3111-5G
2-Bromo-4-chloroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,48 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
MDL Number: MFCD00079705
CAS Number: 60633-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0d910ad22c8c6e1d111d854dae8e79cc57469b&vid=1d0d910ad22c8c6e1d111d854dae8e79cc57469b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %