Stampa…
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
B3045-25G B3045-5G
TCIAB3045-25GEA 82 EUR
TCIAB3045-25G TCIAB3045-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Punto di ebollizione: 72°C
MDL Number: MFCD00070747
CAS Number: 33863-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&vid=b70d42a4178b0cd52ceb0b416817a7f3dccd709d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %