Stampa…
4-Bromo-2-chlorotoluene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
B2068-25G B2068-5G
TCIAB2068-25GEA 49 EUR
TCIAB2068-25G TCIAB2068-5G
4-Bromo-2-chlorotoluene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00060651
CAS Number: 89794-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&vid=6e5e1b59026f06056ad36f4ed6d8cc5bbb18481c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %