Stampa…
3-Bromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
B1287-25G B1287-5G
TCIAB1287-25GEA 76 EUR
TCIAB1287-25G TCIAB1287-5G
3-Bromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Bromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO
Punto di ebollizione: 165°C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004629
CAS Number: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %