Stampa…
5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 44 EUR
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 205°C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000087
CAS Number: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %