Stampa…
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
B1421-25G B1421-5G
TCIAB1421-25GEA 175 EUR
TCIAB1421-25G TCIAB1421-5G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥96.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040938
CAS Number: 68322-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec960373ecb1c727593bba76e16f2ad37d04063d&vid=ec960373ecb1c727593bba76e16f2ad37d04063d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 96.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid