Stampa…

4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene

B1935-25G B1935-5G
TCIAB1935-25GEA 90 EUR
TCIAB1935-25G TCIAB1935-5G
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0% (by GC)
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
Peso molecolare: 189,03 g/mol
Punto di ebollizione: 191°C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00040940
CAS Number: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&vid=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR