4-Bromo-3-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
B3743-25G
B3743-5G
TCIAB3743-25GEA
209
EUR
TCIAB3743-25G
TCIAB3743-5G
4-Bromo-3-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-fluoroanisole
Formula:
C₇H₆BrFO Peso molecolare: 205,03 g/mol Punto di ebollizione: 216°C |
MDL Number:
MFCD01310983 CAS Number: 458-50-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...