4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
B3783-25G
B3783-5G
TCIAB3783-25GEA
170
EUR
TCIAB3783-25G
TCIAB3783-5G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formula:
C₇H₃BrF₄ Peso molecolare: 243 g/mol Punto di ebollizione: 145°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042497 CAS Number: 40161-54-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...