5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-methylaniline, 5-Bromo-o-toluidine, 2-Amino-4-bromotoluene
B3687-25G
B3687-5G
TCIAB3687-25GEA
110
EUR
TCIAB3687-25G
TCIAB3687-5G
5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-o-toluidine
Formula:
C₇H₈BrN Peso molecolare: 186,05 g/mol Punto di ebollizione: 139°C Punto di fusione: 33 °C Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00800678 CAS Number: 39478-78-9 EINECS: 254-467-2 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...