Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0377-25G A0377-5G
TCIAA0377-25GEA 167 EUR
TCIAA0377-25G TCIAA0377-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 129 °C
Densità: 1,752 g/cm³ (-123.15 °C)
MDL Number: MFCD00014717
CAS Number: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&vid=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C