4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Punto di fusione: 94…95 °C Densità: 1,754 g/cm³ (-123.15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007365 CAS Number: 121-01-7 EINECS: 204-443-2 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |