p-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₉N Punto di ebollizione: 201 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 43 °C Densità: 1,046 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007906 CAS Number: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09536 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |