Stampa…
p-Anisidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0487-25G A0487-500G
TCIAA0487-25GEA 16 EUR
TCIAA0487-25G TCIAA0487-500G
p-Anisidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
p-Anisidina
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…58 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007864
CAS Number: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&vid=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity