4-Aminofenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
H₂NC₆H₄OH Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼186 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007869 CAS Number: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,00462 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot HCl (1+3) | almost transparency |