Stampa…
4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 87 EUR
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00025294
CAS Number: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C