Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
A1158-25G A1158-5G
TCIAA1158-25GEA 151 EUR
TCIAA1158-25G TCIAA1158-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Punto di ebollizione: 90°C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007831
CAS Number: 393-39-5
EINECS: 206-886-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&vid=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %