Stampa…
4'-Aminoacetofenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A0251-25G A0251-100G
TCIAA0251-25GEA 45 EUR
TCIAA0251-25G TCIAA0251-100G
4'-Aminoacetofenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Aminoacetofenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 101…103 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007896
CAS Number: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&vid=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C