Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 223 EUR
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Peso molecolare: 195,57 g/mol
Punto di ebollizione: 77°C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007841
CAS Number: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %