Stampa…

4-Bromo-m-toluidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene

B1990-25G B1990-5G
TCIAB1990-25GEA 49 EUR
TCIAB1990-25G TCIAB1990-5G
4-Bromo-m-toluidine ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
MDL Number: MFCD00007828
CAS Number: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&vid=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR