Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
A0662-25ML A0662-100ML
TCIAA0662-25MLEA 60 EUR
TCIAA0662-25ML TCIAA0662-100ML
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 117°C
Punto di fusione: 3…8 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064396
CAS Number: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&vid=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %