5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 83°C Punto di fusione: 36…38 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007764 CAS Number: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |