3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 97 °C (15 -rr) Punto di fusione: 37 °C Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007762 CAS Number: 452-77-7 EINECS: 207-212-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 34.0 to 37.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...