Stampa…
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
F0526-25G F0526-5G
TCIAF0526-25GEA 86 EUR
TCIAF0526-25G TCIAF0526-5G
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD00007760
CAS Number: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&vid=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %