Stampa…
3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
C0538-25G C0538-500G
TCIAC0538-25GEA 38 EUR
TCIAC0538-25G TCIAC0538-500G
3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (by GC)
3-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 244°C
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007773
CAS Number: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
UN: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&vid=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %