Stampa…
3-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B2354-25G B2354-5G
TCIAB2354-25GEA 109 EUR
TCIAB2354-25G TCIAB2354-5G
3-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-p-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: 25…26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134176
CAS Number: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&vid=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %