Stampa…
3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3482-25G B3482-5G
TCIAB3482-25GEA 368 EUR
TCIAB3482-25G TCIAB3482-5G
3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-o-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Punto di ebollizione: 255°C
Densità: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051579
CAS Number: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&vid=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %