Stampa…

α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride

A0434-25G A0434-500G A0434-100G
TCIAA0434-25GEA 18 EUR
TCIAA0434-25G TCIAA0434-500G TCIAA0434-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007797
CAS Number: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&vid=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR