Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 21 EUR
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,13 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Densità: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041511
CAS Number: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %