Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 18 EUR
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formula: C₈H₅F₆N
Peso molecolare: 229,12 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000394
CAS Number: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %