4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007770 CAS Number: 6641-64-1 EINECS: 229-657-3 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 177.0 to 181.0 deg-C |