Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 88 EUR
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007653
CAS Number: 535-52-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %