Stampa…
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 171 EUR
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 71°C
Punto di fusione: 3°C
Densità: 1,11
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00040975
CAS Number: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %