Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 111 EUR
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Peso molecolare: 195,57 g/mol
Punto di ebollizione: 40°C
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00272565
CAS Number: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %