Stampa…
2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 89 EUR
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 224°C
Punto di fusione: 7°C
Densità: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007666
CAS Number: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %