Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 91 EUR
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 89 °C (0,5 -rr)
Flash Pt: 103°C
MDL Number: MFCD00042563
CAS Number: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %