Stampa…
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0540-25G B0540-5G
TCIAB0540-25GEA 52 EUR
TCIAB0540-25G TCIAB0540-5G
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-p-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007635
CAS Number: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&vid=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %