Stampa…
Dipropilamina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
D0930-25ML D0930-500ML D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA 16 EUR
TCIAD0930-25ML TCIAD0930-500ML TCIAD0930-100ML
Dipropilamina ≥99.0% (by GC)
Dipropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: -63°C
Densità: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009362
CAS Number: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&vid=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %