N-Metil-p-toluidina ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
M1315-25ML
M1315-250ML
TCIAM1315-25MLEA
0
EUR
TCIAM1315-25ML
TCIAM1315-250ML
N-Metil-p-toluidina ≥97.0% (by GC)
N-Metil-p-toluidina
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 212°C Densità: 0,9625 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00025628 CAS Number: 623-08-5 EINECS: 210-769-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |