Stampa…

4-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol

N0180-25G N0180-100G
TCIAN0180-25GEA 16 EUR
TCIAN0180-25G TCIAN0180-100G
4-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007376
CAS Number: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&vid=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR