Stampa…
4-tert-Butylthiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
B0741-25G B0741-5G
TCIAB0741-25GEA 193 EUR
TCIAB0741-25G TCIAB0741-5G
4-tert-Butylthiophenol ≥97.0% (by GC)
4-tert-Butylthiophenol
Formula: C₁₀H₁₄S
Peso molecolare: 166,29 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,9917 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00022067
CAS Number: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&vid=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %