Stampa…
Tris(decyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tri-n-decylamine
T0418-25G T0418-5G
TCIAT0418-25GEA 115 EUR
TCIAT0418-25G TCIAT0418-5G
Tris(decyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(decyl)amine
Formula: C₃₀H₆₃N
Peso molecolare: 437,84 g/mol
Punto di ebollizione: 430°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041914
CAS Number: 1070-01-5
EINECS: 213-966-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&vid=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %