Stampa…
α-Chloro-2,6-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2337-25G D2337-5G
TCIAD2337-25GEA 114 EUR
TCIAD2337-25G TCIAD2337-5G
α-Chloro-2,6-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Chloro-2,6-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Punto di ebollizione: 172 - 173 °C (640 -rr)
Punto di fusione: 32 °C
MDL Number: MFCD00191346
CAS Number: 697-73-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&vid=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity