Stampa…
α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 243 EUR
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2,3-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Punto di ebollizione: 255°C
MDL Number: MFCD00035817
CAS Number: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %