Stampa…
Dibutilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0218-25ML D0218-500ML
TCIAD0218-25MLEA 16 EUR
TCIAD0218-25ML TCIAD0218-500ML
Dibutilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dibutilamina
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 159°C
Punto di fusione: -59°C
Densità: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009429
CAS Number: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&vid=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %