Stampa…
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0571-25G I0571-5G
TCIAI0571-25GEA 195 EUR
TCIAI0571-25G TCIAI0571-5G
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97.0% (by GC)
α-Bromo-4-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 115 - 120 °C (0,6 -rr)
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209656
CAS Number: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&vid=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C